3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₆F₃NO Punto di fusione: 43…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02260793 CAS Number: 71682-94-5 |