Stampa…
3-Fluorobenzoylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9056-1G PC9056-25G PC9056-5G
APOSPC9056-1GEA 104 EUR
APOSPC9056-1G APOSPC9056-25G APOSPC9056-5G
3-Fluorobenzoylacetonitrile 98%
3-Fluorobenzoylacetonitrile
Formula: C₉H₆FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02260777
CAS Number: 21667-61-8