Stampa…
3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905581-1G PC905581-5G
APOSPC905581-1GEA 212 EUR
APOSPC905581-1G APOSPC905581-5G
3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde 95%
3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde
Formula: C₉H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028588
CAS Number: 175143-93-8