Stampa…
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905564-1G PC905564-250MG
APOSPC905564-1GEA 807 EUR
APOSPC905564-1G APOSPC905564-250MG
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16748979
CAS Number: 39891-14-0