Stampa…
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905471-1G PC905471-5G
APOSPC905471-1GEA 132 EUR
APOSPC905471-1G APOSPC905471-5G
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660278
CAS Number: 535961-78-5