Stampa…
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluorobenzoylacetonitrile
PC9054-1G PC9054-5G
APOSPC9054-1GEA 62.6 EUR
APOSPC9054-1G APOSPC9054-5G
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₉H₆FNO
Peso molecolare: 163,15 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02260800
CAS Number: 31915-26-1