(4-Fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Fluorobenzoyl cyanide
PC905326-1G
PC905326-5G
APOSPC905326-1GEA
205
EUR
APOSPC905326-1G
APOSPC905326-5G
(4-Fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 95%
(4-Fluorophenyl)(oxo)acetonitrile
Formula:
C₈H₄FNO Peso molecolare: 149,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06658451 CAS Number: 658-13-9 |