3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905307-1G
PC905307-5G
APOSPC905307-1GEA
190
EUR
APOSPC905307-1G
APOSPC905307-5G
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine 95%
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine
Formula:
C₅H₂F₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114299 CAS Number: 75777-49-0 |