Stampa…
2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905262-10G PC905262-5G
APOSPC905262-10GEA 317 EUR
APOSPC905262-10G APOSPC905262-5G
2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09925136
CAS Number: 1000523-07-8