Stampa…
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905183-1G PC905183-5G
APOSPC905183-1GEA 104 EUR
APOSPC905183-1G APOSPC905183-5G
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100743
CAS Number: 131747-57-4