trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905113-1G
PC905113-250MG
APOSPC905113-1GEA
647
EUR
APOSPC905113-1G
APOSPC905113-250MG
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide
Formula:
C₇H₁₀F₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22123286 CAS Number: 1369338-93-1 |