Stampa…
4-Chloro-7-fluoroquinazoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905039-5G PC905039-25G
APOSPC905039-5GEA 154 EUR
APOSPC905039-5G APOSPC905039-25G
4-Chloro-7-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-7-fluoroquinazoline
Formula: C₈H₄ClFN₂
Peso molecolare: 182,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236729
CAS Number: 16499-62-0