Diphenyl(trifluoromethyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₀F₆O₃S₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12912173 CAS Number: 147531-11-1 |