Stampa…
[3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905016-1G PC905016-250MG
APOSPC905016-1GEA 720 EUR
APOSPC905016-1G APOSPC905016-250MG
[3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid 95%
[3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formula: C₇H₈F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419677
CAS Number: 957487-29-5