Stampa…
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904959-1G PC904959-250MG
APOSPC904959-1GEA 164 EUR
APOSPC904959-1G APOSPC904959-250MG
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₇H₅ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13563063
CAS Number: 1203499-12-0