Stampa…
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC904948-1G PC904948-5G
APOSPC904948-1GEA 23 EUR
APOSPC904948-1G APOSPC904948-5G
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₅H₁₄BrF₃O₃S₂
Punto di fusione: 85…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546049
CAS Number: 247129-85-7