Stampa…
4-(4-Fluorophenyl)imidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904946-10G PC904946-25G
APOSPC904946-10GEA 190 EUR
APOSPC904946-10G APOSPC904946-25G
4-(4-Fluorophenyl)imidazole 98%
4-(4-Fluorophenyl)imidazole
Formula: C₉H₇FN₂
Peso molecolare: 162,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00297041
CAS Number: 65020-70-4