1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904931-1G
PC904931-5G
APOSPC904931-1GEA
132
EUR
APOSPC904931-1G
APOSPC904931-5G
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Formula:
C₆H₆F₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22421758 CAS Number: 1001026-41-0 |