Stampa…
2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904911-10G PC904911-1G PC904911-5G
APOSPC904911-10GEA 967 EUR
APOSPC904911-10G APOSPC904911-1G APOSPC904911-5G
2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Peso molecolare: 176,5500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07782050
CAS Number: 165047-23-4