Stampa…
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904892-1G PC904892-250MG
APOSPC904892-1GEA 807 EUR
APOSPC904892-1G APOSPC904892-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Formula: C₇H₉FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18260255
CAS Number: 915720-57-9