(4-Fluorophenyl)acetaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₇FO Punto di ebollizione: 204 °C/760mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02261761 CAS Number: 1736-67-0 |