Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904842-1G PC904842-250MG
APOSPC904842-1GEA 273 EUR
APOSPC904842-1G APOSPC904842-250MG
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole 95%
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08446385
CAS Number: 651059-64-2