Stampa…
4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC904794-1G PC904794-5G
APOSPC904794-1GEA 66.9 EUR
APOSPC904794-1G APOSPC904794-5G
4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₃H₄F₂N₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03423399
CAS Number: 832740-00-8