Stampa…
6-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904777-1G PC904777-250MG
APOSPC904777-1GEA 379 EUR
APOSPC904777-1G APOSPC904777-250MG
6-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
6-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07790764
CAS Number: 441715-93-1