Stampa…
Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904715-100G PC904715-25G
APOSPC904715-100GEA 177 EUR
APOSPC904715-100G APOSPC904715-25G
Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate
Formula: C₉H₉FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800605
CAS Number: 57486-67-6