Stampa…
(6-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904670-1G PC904670-250MG
APOSPC904670-1GEA 633 EUR
APOSPC904670-1G APOSPC904670-250MG
(6-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 95%
(6-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07401756
CAS Number: 887685-54-3