Stampa…
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC904659-1G PC904659-5G PC904659-25G
APOSPC904659-1GEA 102 EUR
APOSPC904659-1G APOSPC904659-5G APOSPC904659-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040607
CAS Number: 1017793-21-3