Stampa…
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904651-1G PC904651-250MG
APOSPC904651-1GEA 342 EUR
APOSPC904651-1G APOSPC904651-250MG
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₄F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701105
CAS Number: 53001-70-0