Stampa…
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC904570-1G PC904570-25G PC904570-5G
APOSPC904570-1GEA 36.4 EUR
APOSPC904570-1G APOSPC904570-25G APOSPC904570-5G
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₂F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11040454
CAS Number: 121629-14-9