Stampa…
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC904529-1G PC904529-5G
APOSPC904529-1GEA 33.5 EUR
APOSPC904529-1G APOSPC904529-5G
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Peso molecolare: 219,997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13185796
CAS Number: 1211530-89-0