Stampa…
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904503-1G PC904503-250MG
APOSPC904503-1GEA 369 EUR
APOSPC904503-1G APOSPC904503-250MG
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09924977
CAS Number: 38129-24-7