Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9045-1G PC9045-5G
APOSPC9045-1GEA 39.3 EUR
APOSPC9045-1G APOSPC9045-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₅F₆N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 201789-28-8