Stampa…
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904495-100MG PC904495-1G PC904495-250MG
APOSPC904495-100MGEA 75.7 EUR
APOSPC904495-100MG APOSPC904495-1G APOSPC904495-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one 95%
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one
Formula: C5H3F3N2O
Peso molecolare: 164,0853 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09754152
CAS Number: 174607-36-4