Stampa…
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluorobenzo[d]oxazole-2-thiol
PC904486-1G PC904486-5G
APOSPC904486-1GEA 132 EUR
APOSPC904486-1G APOSPC904486-5G
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol 98%
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol
Formula: C₇H₄FNOS
Peso molecolare: 169,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08447021
CAS Number: 13451-78-0