Stampa…
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3,3-difluoroazetidine-1-carboxylate
PC904450-1G PC904450-5G PC904450-25G
APOSPC904450-1GEA 62.6 EUR
APOSPC904450-1G APOSPC904450-5G APOSPC904450-25G
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Formula: C₈H₁₃F₂NO₂
Peso molecolare: 193,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18381087
CAS Number: 1255666-59-1