Stampa…
[5-(4-Fluorophenyl)-3-isoxazolyl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904348-1G PC904348-250MG
APOSPC904348-1GEA 364 EUR
APOSPC904348-1G APOSPC904348-250MG
[5-(4-Fluorophenyl)-3-isoxazolyl]methanol 95%
[5-(4-Fluorophenyl)-3-isoxazolyl]methanol
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798098
CAS Number: 640291-97-0