Stampa…
Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904108-1G PC904108-250MG
APOSPC904108-1GEA 648 EUR
APOSPC904108-1G APOSPC904108-250MG
Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate 95%
Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₀F₂O₂
Peso molecolare: 164,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1394129-94-2