4-Bromo-3,5-difluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC904075-1G
PC904075-250MG
PC904075-5G
APOSPC904075-1GEA
203
EUR
APOSPC904075-1G
APOSPC904075-250MG
APOSPC904075-5G
4-Bromo-3,5-difluoropyridine 98%
4-Bromo-3,5-difluoropyridine
Formula:
C₅H₂BrF₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11505879 CAS Number: 1092352-40-3 |