Stampa…
Ethyl-2-fluoro-5-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-fluoro-5-methylbenzoate
PC903903-1G PC903903-5G
APOSPC903903-1GEA 82.9 EUR
APOSPC903903-1G APOSPC903903-5G
Ethyl-2-fluoro-5-methylbenzoate 95%
Ethyl-2-fluoro-5-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso molecolare: 182,1916 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204763
CAS Number: 496841-90-8