Stampa…
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluorochroman-2-carboxylic acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
PC903709-25G PC903709-5G
APOSPC903709-25GEA 350 EUR
APOSPC903709-25G APOSPC903709-5G
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉FO₃
Peso molecolare: 196,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778357
CAS Number: 99199-60-7