Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC9037-100G PC9037-25G PC9037-5G
APOSPC9037-100GEA 364 EUR
APOSPC9037-100G APOSPC9037-25G APOSPC9037-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₀H₁₀F₄O₃S
Peso molecolare: 286,25 g/mol
Punto di ebollizione: 134…136 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 13…16 °C
Densità: 1,397 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155960
CAS Number: 786-31-2