Stampa…
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC903680-1G PC903680-25G PC903680-5G
APOSPC903680-1GEA 29.2 EUR
APOSPC903680-1G APOSPC903680-25G APOSPC903680-5G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Peso molecolare: 267 g/mol
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007219
CAS Number: 3819-88-3