Stampa…
Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-amino-2-fluorobenzoate
PC903639-1G PC903639-5G
APOSPC903639-1GEA 104 EUR
APOSPC903639-1G APOSPC903639-5G
Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate 95%
Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037895
CAS Number: 73792-06-0