(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC903616-1G
PC903616-250MG
APOSPC903616-1GEA
437
EUR
APOSPC903616-1G
APOSPC903616-250MG
(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide 95%
(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide
Formula:
C₆H₈F₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22123285 CAS Number: 1172603-97-2 |