Stampa…
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9036-1G PC9036-25G PC9036-5G
APOSPC9036-1GEA 27.7 EUR
APOSPC9036-1G APOSPC9036-25G APOSPC9036-5G
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 98%
3-(Perfluorohexyl)propanol-1
Formula: C₉H₇F₁₃O
Punto di ebollizione: 70…80 °C/10mmHg
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,629 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077578
CAS Number: 80806-68-4
UN: 1987
ADR: 3,III