1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃ClFI Punto di ebollizione: 112 °C/20mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042580 CAS Number: 202982-67-0 |