Stampa…
4-Fluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902971-1G PC902971-250MG
APOSPC902971-1GEA 451 EUR
APOSPC902971-1G APOSPC902971-250MG
4-Fluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Fluoro-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₅FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026062
CAS Number: 943830-74-8