Stampa…
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902960-1G PC902960-5G
APOSPC902960-1GEA 168 EUR
APOSPC902960-1G APOSPC902960-5G
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 96%
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₉F₃O
Peso molecolare: 190,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504959
CAS Number: 155820-05-6