Stampa…
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902959-1G PC902959-5G
APOSPC902959-1GEA 168 EUR
APOSPC902959-1G APOSPC902959-5G
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₉F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504958
CAS Number: 380633-51-2