Stampa…
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902958-1G PC902958-5G
APOSPC902958-1GEA 147 EUR
APOSPC902958-1G APOSPC902958-5G
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 96%
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₉F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504957
CAS Number: 227948-39-2